Få mere at vide
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat, 98%
Beskrivelse
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat er meget udbredt i højkvalitetsmalinger til biler, tv, frysere og fly. Det bruges som opløsningsmiddel til forbedring af belægningens karakter i belægningsindustrien. Det bruges også som rengørings- og møbelplejemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat er meget udbredt i højkvalitetsmalinger til biler, tv, frysere og fly. Det bruges som opløsningsmiddel til forbedring ′af belægningens karakter i belægningsindustrien. Det bruges også som rengørings- og møbelplejemiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, acetone
, ethylether, ethanol og de fleste organiske væsker.
Noter
Lysfølsom og varmefølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl Acetate |
| Smeltepunkt | °C til 32 °C |
| Tæthed | 0.977 |
| Kogepunkt | 237 °C til 241 °C |
| Flammepunkt | 115 °C (239 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| Mængde | 1000 mL |
| Beilstein | 1771533 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, acetone, ethylether, ethanol og de fleste organiske væsker. |
| Vis mere |