Få mere at vide
[2-(2-Morpholinethoxy)phenyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10547493 250 mg 250mg
10442304 1 g 1g
10372245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10547493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41913CB
Kemiske identifikatorer
CAS 540753-13-7
Molekylær formel C13H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.315
MDL nummer MFCD08060517
InChI nøgle QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 7537544
IUPAC navn [2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamin
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.31
Procent renhed 97%