Få mere at vide
[2-(2-Morpholinethoxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730544
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730544 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10720544 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730544 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41909DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 106276-04-4
Molekylær formel C13H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 237.299
MDL nummer MFCD07772843
InChI nøgle MJDMCSJTOOAYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164615
IUPAC navn [2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMIL C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 237.3
Procent renhed 97%