missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), TRC

Artikelnummer. 30135555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135555 100 g
30007584 5 g
30004558 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM303938100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119-47-1
Molekylær formel C23 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 340.5
Synonym p-Cresol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl- (8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol], 2,2- Methylene bis(4-methyl-6-tert-butyl-phenol), 2,2'-Bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)methane, 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-t-butylphenol], 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylenebis[6-tert-butyl-p-cresol], 2,2'-Methylidenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-2,2'-dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane, 6,6-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol), 6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-dimethyl-2,2'-methylenediphenol, 6,6'-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol), A 02246, AO 1, AO 1 (antioxidant), AO 2246, AO 235, Additin RC 7115, Advastab 405, Agidol 2, Akrochem AO 235, Antage W 400, Anti Ox, Antioxidant 1, Antioxidant 2246, Antioxidant BKF, Antioxidant MBP, Antioxidant NG 2246, Antioxidant OMB, BKF, Baynox Plus, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)methane, Bis(2-hydroxy-5-methyl-3-tert-butylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, Bis(5-methyl-3-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(6-hydroxy-3-methyl-5-tert-butylphenyl)methane, Bisalkofen BP, CAO 14, CAO 5, Calco 2246, Catolin 14, Chemanox 21, Cyanox 2246, GERI-BP 002A, Ionol 46, Irganox 2246, Lederle 2246, Lowinox 22M46, Lowinox 22M48, MBP 5, MDP, NG 2246, NS 6, NSC 7781, Naftonox 22M46, Noclizer NS 6, Nocrac NS 6, Nonflex MBP, Nonflex MPP, Ongrostab 2246, Plastanox 2246, Product 2246, Santowhite PC, Sumilizer MDP, Sumilizer MDP 9, Sumilizer MDP-S, Vanox MBPC, Vulkanox BKF, Vulkanox BPH, Yoshinox 2246G, Yoshinox 2246R
IUPAC navn 2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol
SMIL Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-Methylene-bis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Formel vægt 340.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.