Få mere at vide
2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), 95%
Artikelnummer. 11480483
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480483 500 g 500g
11460483 25 g 25g
11470483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12640.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-23-4
Molekylær formel C13H10Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 269.12
MDL nummer MFCD00002322
InChI nøgle MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
PubChem CID 3037
ChEBI CHEBI:34689
IUPAC navn 4-chlor-2-[(5-chlor-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1884514
Merck Index 14,3071
Formel vægt 269.13
Procent renhed 95%