Få mere at vide
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99%
Artikelnummer. 10041590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041590 1 L Glasflaske 1 L
10051590 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11984731 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10041590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    287.65 DKK / 1 L
    Spare 59.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-77-3
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI nøgle SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SMIL COCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 194,0 °C
Flammepunkt 83 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Mængde 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, glycerol, ether, acetone og dmf
Viskositet 3,9 mPa (20 °C)
Formel vægt 120.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske