Få mere at vide
[2-(2-Furyl)phenyl]methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 173.21 |
| Procent renhed | 97% |