Få mere at vide
[2-(2-Furyl)phenyl]methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082414
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082414 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10728275 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082414 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46213CB
Kemiske identifikatorer
CAS 771573-25-2
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD06213664
InChI nøgle KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
PubChem CID 18525791
IUPAC navn [2-(furan-2-yl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%