Få mere at vide
[2-(2-Furyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10664215 250 mg 250mg
10387404 1 g 1g
10032084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 139697-88-4
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD06203101
InChI nøgle NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 10855985
IUPAC navn [2-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%