Få mere at vide
2,2'-Furoin, 98%
Artikelnummer. p-7022469
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11472328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15272.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-86-3 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-86-3
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00003246
InChI nøgle MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym furoin, 2,2'-furoin, 1,2-di furan-2-yl-2-hydroxyethanone, furoylfurylcarbinol, ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy, alpha-furoin, .alpha.-furoin, ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy, 1,2-bis furan-2-yl-2-hydroxyethan-1-one, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxyethanone
PubChem CID 11100
IUPAC navn 1,2-bis(furan-2-yl)-2-hydroxyethanon
SMIL OC(C(=O)C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Furoin
Smeltepunkt 137°C to 139°C
Mængde 5 g
Beilstein 383995
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98%