Få mere at vide
2,2'-Furoin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Furoin |
| Smeltepunkt | 137°C to 139°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 383995 |
| Formel vægt | 192.17 |
| Procent renhed | 98% |