Få mere at vide
2,2'-Furil, 98%
Artikelnummer. 11468336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468336 5 g 5g
11478336 25 g 25g
11488336 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15386.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-94-4
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.154
MDL nummer MFCD00003241
InChI nøgle SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
IUPAC navn 1,2-bis(furan-2-yl)ethane-1,2-dione
SMIL C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Furil
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Mængde 5 g
Beilstein 383882
Formel vægt 190.15
Procent renhed 98%