Få mere at vide
2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-2-3-9(7(4-8)5-11)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 210.0528 |