Få mere at vide
2-(2-fluorophenyl)ethanol, 99%
Artikelnummer. 11315649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315649 5 g 5g
11325649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19998.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50919-06-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00002887
InChI nøgle HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC navn 2-(2-fluorphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Tæthed 1.045
Kogepunkt 72°C (1 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 5 g
Formel vægt 140.16
Procent renhed 99%