Få mere at vide
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 97+%
Artikelnummer. 11490001
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490001 10 g 10g
11400011 50 g 50g
11410011 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490001 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044759.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 929-59-9 | C6H16N2O2 | 148.206 g/mol
2,2'-(ethylendioxy)bis(ethylamin) bruges til at forbinde til at danne konjugater af mangan-doterede zinksulfid-nanopartikler med folinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-59-9
Molekylær formel C6H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.206
MDL nummer MFCD00040474
InChI nøgle IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
PubChem CID 70248
IUPAC navn 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethanamin
SMIL C(COCCOCCN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Tæthed 1.01 g/mL
Kogepunkt 105°C to 109°C (6 mmHg)
Flammepunkt 121°C (250°F)
Lineær formel C6H16N2O2
Brydningsindeks 1.461
Mængde 10 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1739187
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in 0.4 parts water.
Formel vægt 148.2
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)