Få mere at vide
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid, 98%, stik. med kaliumcarbonat
Artikelnummer. 11318215
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318215 50 g 50g
11308215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08522.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 54550-36-6 | C6H13BrO2 | 197,072 g/mol
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54550-36-6
Molekylær formel C6H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 197.072
MDL nummer MFCD00051920
InChI nøgle UEDIWIFQWRXXJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-ethoxyethoxy ethane, 2-2-ethoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxyethane, 1-bromo-2-2-ethoxy-ethoxy-ethane, acmc-1axh5, 1-bromo-3,6-dioxaoctane, 1-2-ethoxyethoxy-2-bromoethane, 1-ethoxy-2-2-bromoethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy-ethane, 1-bromo 2-2-ethoxyethoxy-ethane
PubChem CID 7015324
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-2-ethoxyethan
SMIL CCOCCOCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Navn note stabiliseret med kaliumcarbonat
Tæthed 1.299
Kogepunkt 86 °C til 88 °C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.453
Mængde 50 g
Beilstein 1736603
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 197.08
Procent renhed 98%