Få mere at vide
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10277730 1 L Glasflaske 1 L
10753894 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-15-2
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00041928
InChI nøgle FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC navn 2-(2-ethoxyethoxy)ethylacetat
SMIL CCOCCOCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Surhed 0.2 mg KOH/g max.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -25.0°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 210.0°C to 220.0°C
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(O)OCH2CH2OCH2CH2OC2H5
Brydningsindeks 1.4206 to 1.4226
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.2% max.
Merck Index 15, 3134
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, most oils
Viskositet 2.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt 176.2
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.