Få mere at vide
2(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 98+%
Produktkod. 10793651 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
10793651 1 L Glasflaske 1 L
10182810 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10016253 25 L Metal tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10793651 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 117890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00 DKK
    401.50 DKK / 1 L
    Spare 12.50 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-90-0
MDL nummer MFCD00002872
InChI nøgle XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC navn 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
SMIL CCOCCOCCO
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 197,0 °C
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O3
Lineær formel C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4260 til 1,4280
Mængde 1 L
Beilstein 01, II, 520
Merck Index 15, 3134
Specifik vægtfylde 0.99
Molekylvægt (g/mol) 134.175
Formel vægt 134.17
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.