Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -80,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9900g/mL |
| Kogepunkt | 197,0 °C |
| Flammepunkt | 94 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Vis mere |