Få mere at vide
2,2-Diphenylpropylaminhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11338356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338356 5 g 5g
11328356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15615.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 40691-66-5 | C15H18ClN | 247,766 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40691-66-5
Molekylær formel C15H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 247.766
MDL nummer MFCD00008133
InChI nøgle AASCJSPDUDWGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylpropylamine hydrochloride, 2,2-diphenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hydrochloride, acmc-20aojd, diphenylpropylamine hci, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hcl
PubChem CID 3084798
IUPAC navn 2,2-diphenylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(CN)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Smeltepunkt 250 °C til 256 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3709987
Formel vægt 247.77
Procent renhed ≥98%