Få mere at vide
2,2-Diphenylpropionitril, 97%
Artikelnummer. 11474120
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474120 5 g 5g
11419126 10 g 10g
11429126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17991.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5558-67-8 | C15H13N | 207,276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5558-67-8
Molekylær formel C15H13N
Molekylvægt (g/mol) 207.276
MDL nummer MFCD00001846
InChI nøgle DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79677
IUPAC navn 2,2-diphenylpropannitril
SMIL CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenylpropionitrile
Tæthed 1.108
Kogepunkt 144 °C til 145 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.572
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1955952
Synonym 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Formel vægt 207.28
Procent renhed 97%