Få mere at vide
2,2-Diphenylpentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diphenylpentanoic Acid |
| CAS | 841-32-7 |
| Molekylær formel | C17 H18 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O2/c1-2-13-17(16(18)19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCCC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2-diphenylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.32 |
| Formel vægt | 254.1307 |