Få mere at vide
2,2-Diphenylethanol, 97%
Artikelnummer. 10274784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10274784 2 g Glasflaske 2g
10153354 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188220020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1883-32-5 | C14H14O | 198.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1883-32-5
Molekylær formel C14H14O
Molekylvægt (g/mol) 198.26
MDL nummer MFCD00004729
InChI nøgle NYLOEXLAXYHOHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-phenylphenethyl alcohol, 2,2-diphenyl ethanol, benzeneethanol, .beta.-phenyl, acmc-20aojg, 2,2-diphenyl-ethanol, 2,2-diphenyl-1-ethanol, 2,2-diphenylethan-1-ol, benzeneethanol, b-phenyl, 2,2-diphenylethanol, ksc539o6l
PubChem CID 74662
IUPAC navn 2,2-diphenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Diphenylethanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Farve Hvid
Kogepunkt 160°C to 162°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHCH2OH
Mængde 2 g
Beilstein 06, II, 640
Formel vægt 198.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Diphenylethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.