Få mere at vide
2,2-diphenylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318195
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318195 5 g 5g
11328195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08485.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4695-13-0 | C14H13NO | 211.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4695-13-0
Molekylær formel C14H13NO
Molekylvægt (g/mol) 211.264
MDL nummer MFCD00025496
InChI nøgle ZXQVXEAZKZFEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid amide, acetamide, 2,2-diphenyl, alpha-phenylbenzeneacetamide, alpha,alpha-diphenylacetamide, unii-yzx41252dl, 2,2-diphenylethanamide, benzeneacetamide, .alpha.-phenyl, .alpha.,.alpha.-diphenylacetamide, acmc-20aojh, 2,2-diphenylacetamid
PubChem CID 78420
IUPAC navn 2,2-diphenylacetamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenylacetamide
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 1871583
Merck Index 14,3316
Formel vægt 211.26
Procent renhed 98%