Få mere at vide
2,2'-Dinitrodibenzyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dinitrodibenzyl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O4/c17-15(18)13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16(19)20/h1-8H,9-10H2 |
| Formel vægt | 272.0797 |