accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONOO

CAS RN 16968-19-7

IUPAC Navn: 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenyl)ethyl]benzene
Synonymer: 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenyl)ethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol): 272.26
Molekylformel: C14H12N2O4
InChi Key: YBOZRPPSBVIHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater