Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10525554 250 mg 250mg
10205414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51313CB
Kemiske identifikatorer
CAS 91215-97-3
Molekylær formel C11H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 194.28
MDL nummer MFCD08690290
InChI nøgle NOZRJUDRDVKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzylamine, 2-2-dimethylamino ethoxy phenyl methanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-ethanamine, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenemethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy ethyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2-2-aminomethyl phenoxy ethylamine, n-2-2-aminomethyl phenoxy ethyl-n,n-dimethylamine
PubChem CID 235943
IUPAC navn 2-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin
SMIL CN(C)CCOC1=CC=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.28
Procent renhed 90%