Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603435 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10276463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51304CB
Kemiske identifikatorer
CAS 15182-06-6
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD08146610
InChI nøgle TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6504241
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
SMIL CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%