Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783043
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10783043 1 g 1g
10418314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783043 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27201DA
Kemiske identifikatorer
CAS 42327-95-7
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD03426826
InChI nøgle AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2, 3-dihydro-2, 2-dimethylbenzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795469
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-carboxylsyre
SMIL CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%