Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631293
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631293 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10242592 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10470934 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27204CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 38002-88-9
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD04115387
InChI nøgle HGKYVFOYQUSRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 2795471
SMIL CC1(C)CC2=CC=CC(C=O)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd
Formel vægt 176.21
Procent renhed 97%