Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183214 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10123174 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27214DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 68298-46-4
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD00075581
InChI nøgle LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
SMIL CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin
Formel vægt 163.22
Procent renhed 95%