Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, 99%
Artikelnummer. 10301451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301451 500 g Glasflaske 500g
10741442 25 g Glasflaske 25g
10163663 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408555000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-30-7
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004685
InChI nøgle SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
SMIL CC(C)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediol
Navn note 99%
Surhed 0.1mg KOH/g max.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122.0°C to 128.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 208.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(CH3)2CH2OH
Mængde 500 g
Beilstein 01, IV, 2551
Fieser 05,259
Merck Index 15, 6543
Opløselighedsinformation Solubility in water: 830g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol