Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, 99%
Artikelnummer. 10163663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163663 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10741442 25 g Glasflaske 25g
10301451 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163663 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408550025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-30-7
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004685
InChI nøgle SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
SMIL CC(C)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediol
Navn note 99%
Surhed 0,1 mg KOH/g maks.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122,0 °C til 128,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 208,0 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2C(CH3)2CH2OH
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01, IV, 2551
Fieser 05,259
Merck Index 15, 6543
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 830 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske Stykker