Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, 99%
Artikelnummer. 11494120
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494120 250 g 250g
11464123 500 g 500g
11474123 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10340.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Anvendes til beskyttelse af carbonylgrupper som 4,4-dimethyl-1,3-dioxaner, ofte foretrukket frem for de mere sædvanlige 1,3-dioxolaner på grund af lettere adskillelse og større stabilitet, til beskyttelse af carbonylgruppen i 4-brom-2-propanon ved anvendelse af p-toluensulfonsyre i nærvær af triethylorthoformiat. Det bruges til syntese af polyestere, maling, smøremidler og blødgørere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til beskyttelse af carbonylgrupper som 4,4-dimethyl-1,3-dioxaner, ofte foretrukket frem for de mere sædvanlige 1,3-dioxolaner på grund af lettere adskillelse og større stabilitet, til beskyttelse af carbonylgruppen i 4-brom-2-propanon ved anvendelse af p-toluensulfonsyre i nærvær af triethylorthoformiat. Det bruges til syntese af polyestere, maling, smøremidler og blødgørere.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-30-7
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004685
InChI nøgle SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
SMIL CC(C)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Smeltepunkt 125°C to 130°C
Tæthed 1.042
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Mild
Mængde 250 g
Beilstein 605291
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6458
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol