Få mere at vide
2,2-Dimethoxypropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878880
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878880 1 L
15868880 100 mL
15866330 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15878880 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8029361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-76-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Tekniske data
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 0.85 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008479
Mængde 1 L
Synonym 2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal, 2,2-Dimethoxypropane