Få mere at vide
2,2-dimethoxypropan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11994761 10 L Metal tromme 10 L
10274330 500 mL Glasflaske 500ml
10214290 1 L Glasflaske 1 L
10410384 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11994761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115630100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-76-9
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
InChI nøgle HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
IUPAC navn 2,2-dimethoxypropan
SMIL CC(C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethoxypropane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -47.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 83.0°C
Flammepunkt −5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Metal tromme
Lineær formel (CH3)2C(OCH3)2
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Mængde 10 L
Beilstein 01,648
Fieser 01,268; 05,226; 13,199; 15,138
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: 18 g/100g (25°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ccl4, ether,, n-heptane and methanol
Viskositet 0.452 mPa.s (25°C)
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske