Få mere at vide
2,2'-Dimethoxybiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11431027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11431027 100 g 100g
11411027 5 g 5g
11421027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11431027 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23411.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4877-93-4 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl anvendes til syntese af biphenyl-stilladser til fremstilling af biphenyl-tetrathiafulvalen-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl anvendes til syntese af biphenyl-stilladser til fremstilling
af biphenyl-tetrathiafulvalen-derivater.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4877-93-4
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00067073
InChI nøgle VGMKUVCDINAAFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611816
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyphenyl)benzen
SMIL COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dimethoxybiphenyl
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Mængde 100 g
Synonym 2,2'-dimethoxybiphenyl, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 1-methoxy-2-2-methoxyphenyl benzene, 2,2'-dimethoxy-biphenyl, biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 2,2/'-dimethoxybiphenyl, acmc-1ao09, 1,1'-biphenyl,2,2'-dimethoxy, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl #
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 214.26
Procent renhed 97%