Få mere at vide
2,2'-Dimethoxybiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11411027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411027 5 g 5g
11421027 25 g 25g
11431027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23411.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4877-93-4 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl anvendes til syntese af biphenyl-stilladser til fremstilling af biphenyl-tetrathiafulvalen-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl anvendes til syntese af biphenyl-stilladser til fremstilling
af biphenyl-tetrathiafulvalen-derivater.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4877-93-4
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00067073
InChI nøgle VGMKUVCDINAAFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611816
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyphenyl)benzen
SMIL COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dimethoxybiphenyl
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Mængde 5 g
Synonym 2,2'-dimethoxybiphenyl, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 1-methoxy-2-2-methoxyphenyl benzene, 2,2'-dimethoxy-biphenyl, biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 2,2/'-dimethoxybiphenyl, acmc-1ao09, 1,1'-biphenyl,2,2'-dimethoxy, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl #
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 214.26
Procent renhed 97%