Få mere at vide
2,2-Difluorocyclopropanemethanol, 97%
Beskrivelse
2,2-difluorcyclopropanmethanol anvendes som mellemprodukt ved fremstillingen af (2,2-difluorcyclopropyl)methylamin. Det bruges også som et reagens i syntesen af pyrrolopyridinderivater, som finder anvendelse som et antiviralt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2-difluorcyclopropanmethanol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af (2,2-difluorcyclopropyl)methylamin. Det bruges også som et reagens i syntesen af pyrrolopyridinderivater, som finder anvendelse som et antiviralt middel.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluorocyclopropanemethanol |
| Kogepunkt | 129°C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN1987 |
| Formel vægt | 108.09 |
| Procent renhed | 97% |