Få mere at vide
2,2-Difluoracetophenon, 95%
Artikelnummer. 11379959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379959 5 g 5g
11359959 250 mg 250mg
11369959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25750.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 395-01-7 | C8H6F2O | 156,132 g/mol
2,2-difluoracetophenon fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige stoffer, såsom lægemidler. Yderligere anvendes det i one-pot-syntesen af difluormethylerede arener fra arylchlorider og bromider. Ud over dette undergår det reduktion med (-)-diisopinocampheylchlorboranchlorid for at få R-alkoholer med en renhed på 85% ee.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-difluoracetophenon fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige stoffer, såsom lægemidler. Yderligere anvendes det i one-pot-syntesen af difluormethylerede arener fra arylchlorider og bromider. Ud over dette undergår det reduktion med (-)-diisopinocampheylchlorboranchlorid for at få R-alkoholer med en renhed på 85% ee.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-01-7
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.132
MDL nummer MFCD06246879
InChI nøgle OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro
PubChem CID 273286
IUPAC navn 2,2-difluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoroacetophenone
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Kogepunkt 53°C to 54°C (12 mmHg)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4955
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 156.13
Procent renhed 95%