Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2-Diethoxyacetophenone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Laks til gul |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 131 °C til 134 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 128 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Show More |