Få mere at vide
2,2'-dichlorbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11352396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352396 5 g 5g
11342396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06144.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5293-97-0
Molekylær formel C13H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 251.106
MDL nummer MFCD00039303
InChI nøgle DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
PubChem CID 347097
IUPAC navn bis(2-chlorphenyl)methanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dichlorobenzophenone
Smeltepunkt 50 °C til 53 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2050630
Formel vægt 251.11
Procent renhed ≥98%