Få mere at vide
2,2'-Dichlorobenzil, 98+%
Artikelnummer. 11362546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362546 25 g 25g
11352546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06507.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279,116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21854-95-5
Molekylær formel C14H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 279.116
MDL nummer MFCD00018263
InChI nøgle VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
IUPAC navn 1,2-bis(2-chlorphenyl)ethan-1,2-dion
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dichlorobenzil
Smeltepunkt 132 °C til 136 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2120689
Formel vægt 279.12
Procent renhed ≥98%