Få mere at vide
2,2-diclor-1,1-difluorethylmethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324026 25 g 25g
11314026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17285.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-Dichloro-1,1-difluorethylmethylether anvendes som et lipidopløseligt bedøvelsesmiddel. Det er et neuromuskulært blokerende middel, der gives samtidig for at opnå den ønskede grad af muskulær afslapning. Derudover er det et stærkt smertestillende middel.
Opløselighed
Blandet med alkohol, acetone, kloroform, ether, faste olier og benzen. Ublandelig med vand.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-38-0
Molekylær formel C3H4Cl2F2O
Molekylvægt (g/mol) 164.96
MDL nummer MFCD00040144
InChI nøgle RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyflurane, methoxyfluran, penthrane, methoflurane, metoxifluran, metoxfluran, methoxane, anecotan, metofane, pentrane
PubChem CID 4116
ChEBI CHEBI:6843
IUPAC navn 2,2-dicloro-1,1-difluoro-1-methoxyethan
SMIL COC(F)(F)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
Smeltepunkt -36 °C
Tæthed 1.44
Kogepunkt 105 °C
Flammepunkt 37 °C (98 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1737766
Merck Index 14,5994
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, acetone, chloroform, ether, fikserede olier og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 164.97
Procent renhed 97%