Få mere at vide
2,2-diclor-1,1-difluorethylmethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314026 5 g 5g
11324026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17285.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-dichlor-1,1-difluorethylmethylether anvendes som et lipidopløseligt anæstesimiddel. Det er et neuromuskulært blokerende middel, der gives samtidigt for at opnå den ønskede grad af muskelafslapning. Desuden er det et kraftigt smertestillende middel.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone, chloroform, ether, fikserede olier og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-38-0
Molekylær formel C3H4Cl2F2O
Molekylvægt (g/mol) 164.96
MDL nummer MFCD00040144
InChI nøgle RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyflurane, methoxyfluran, penthrane, methoflurane, metoxifluran, metoxfluran, methoxane, anecotan, metofane, pentrane
PubChem CID 4116
ChEBI CHEBI:6843
IUPAC navn 2,2-dichlor-1,1-difluor-1-methoxyethan
SMIL COC(F)(F)C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
Smeltepunkt -36 °C
Tæthed 1.44
Kogepunkt 105 °C
Flammepunkt 37 °C (98 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1737766
Merck Index 14,5994
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, acetone, chloroform, ether, fikserede olier og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 164.97
Procent renhed 97%