Få mere at vide
2,2'-Dibromobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11498267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498267 25 g 25g
11478267 1 g 1g
11488267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498267 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17632.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Add to basket
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312,004 g/mol
2,2'-Dibrombiphenyl bruges til at fremstille 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilol ved en temperatur på -78 - 20 °C. Det skal bruge reagens n-BuLi og opløsningsmidler diethylether, hexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Dibrombiphenyl bruges til at fremstille 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilol ved en temperatur på -78 - 20 °C. Det skal bruge reagens n-BuLi og opløsningsmidler diethylether, hexan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13029-09-9
Molekylær formel C12H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 312.004
MDL nummer MFCD00093707
InChI nøgle DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
IUPAC navn 1-brom-2-(2-bromphenyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dibromobiphenyl
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3152
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 312.02
Procent renhed 98%