Få mere at vide
2,2-Dibromo-4'-fluoracetophenon, 98%
Beskrivelse
2,2-Dibrom-4'-fluoracetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2-Dibromo-4′ -fluoracetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 36 °C til 38 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2256317 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 295.93 |
| Procent renhed | 98% |