Få mere at vide
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11379745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379745 1 g 1g
11389745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19788.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7542-64-5 | C8H5Br2FO | 295.933 g/mol
2,2-Dibrom-4'-fluoracetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-Dibromo-4′ -fluoracetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7542-64-5
Molekylær formel C8H5Br2FO
Molekylvægt (g/mol) 295.933
MDL nummer MFCD03791309
InChI nøgle XFFGHBAVJPOWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethanone, alpha,alpha-dibromo-4-fluoroacetophenone, 2,2-dibromo-4'-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-alpha,alpha-dibromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, 2,2-bis bromanyl-1-4-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2783255
IUPAC navn 2,2-dibrom-1-(4-fluorphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C(Br)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2256317
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 295.93
Procent renhed 98%