Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30008669
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30008669 50 g
1 options
Artikelnummer. 30008669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36574050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-89-7
Molekylær formel C4 H9 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 124.566
Synonym Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648
IUPAC navn 2-(2-chloroethoxy)ethanol
SMIL OCCOCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
Formel vægt 124.0291