Få mere at vide
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99%
Artikelnummer. 11434394
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434394 250 g 250g
11424394 50 g 50g
11414394 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13074.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
2-(2-chlorethoxy)ethanol anvendes til fremstilling af o-nitrophenylbromacetaldehyd-bis-2-(2-chlorethoxy)-ethylacetal, quetiapin og 2-(2-azidoethoxy)ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(2-chlorethoxy)ethanol anvendes til
fremstilling af o-nitrophenylbromacetaldehyd bis-2-(2-chlorethoxy)ethylacetal, quetiapin og 2-(2-azidoethoxy)ethanol.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-89-7
Molekylær formel C4H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 124.56
MDL nummer MFCD00002870
InChI nøgle LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC navn 2-(2-chlorethoxy)ethanol
SMIL OCCOCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Tæthed 1.18
Kogepunkt 185°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lineær formel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4535
Mængde 250 g
Beilstein 506015
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 124.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(2-Chloroethoxy)ethanol